Learn More
4-Bromoresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15492689
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15492689
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H66087.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6626-15-9 | C6H5BrO2 | 189.008 g/mol
It is commonly used as an organic reagent and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est couramment utilisé comme réactif organique et intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6626-15-9
Formule moléculaire C6H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.008
Numéro MDL MFCD00002272
Clé InChI MPCCNXGZCOXPMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoresorcinol, 1-bromo-2,4-dihydroxybenzene, 1,3-benzenediol, 4-bromo, 4-bromo-1,3-dihydroxybenzene, 4-bromo-benzene-1,3-diol, 4-bromo-resorcinol, resorcinol, 4-bromo, acmc-209nuf, 2,4-dihydroxybromobenzene
CID PubChem 81105
Nom IUPAC 4-bromobenzène-1,3-diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoresorcinol
Point de fusion 97°C to 100°C
Couleur Rose
Point d’ébullition 150°C (12 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 1861280
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 189.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre