Learn More
4-bromosilicylaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481018 5 g 5g
15491018 250 mg 250mg
15471018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15481018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54850.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22532-62-3 | C7H5BrO2 | 201.019 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, Pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Garder à l’abri des bases fortes et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22532-62-3
Formule moléculaire C7H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.019
Numéro MDL MFCD06252606
Clé InChI HXTWKHXDFATMSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromosalicylaldehyde, 4-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 2-hydroxy-4-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2-hydroxy, 4-bromo-2-hydroxybenzaldheyde, 4-bromosalicyladehyde, pubchem16944, acmc-1cq5t, intermediates-zcf02605, 4-bromo-2-hydroxybenaldehyde
CID PubChem 4066019
Nom IUPAC 4-bromo-2-hydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromosalicylaldehyde
Point de fusion 50°C to 54°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 201.02
Pourcentage de pureté 97%