Learn More
4-Bromosalicylaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromosalicylaldehyde |
| CAS | 22532-62-3 |
| Formule moléculaire | C7H5BrO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-4-bromobenzaldehyde, 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H |
| SMILES | Oc1cc(Br)ccc1C=O |
| Nom IUPAC | 4-bromo-2-hydroxybenzaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 201.02 |
| Poids de la formule | 199.9473 |