Learn More
4-bromostyrène, 98 %, stab. avec 0,1 % de 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443508 5 g 5g
11459006 25 g 25g
11469006 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17896.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 2039-82-9 | C8H7Br | 183.05 g/mol
4-Bromostyrene is widely utilized in the synthesis of nitroolefins by alkene cross-metathesis. It plays an important role in the Heck reaction to the synthesis of poly(1,4-phenylenevinylene). It is employed in the structure activity relationships (SAR) study of the chemical and biochemical properties of the vinyl group of styrene. It is also used to investigate the photochemical growth of Br-terminated self-assembled monolayers. It is also involved in the synthesis of silsesquioxanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromostyrène est largement utilisé dans la synthèse des nitrooléfines par métathèse croisée d’alcènes. Il joue un rôle important dans la réaction de Heck vers la synthèse du poly(1,4-phénylénévinylène). Il est employé dans l’étude des relations structure-activité (RSA) des propriétés chimiques et biochimiques du groupe vinyle du styrène. Il est également utilisé pour étudier la croissance photochimique des monocouches auto-assemblées avec terminaison Br. Il est également impliqué dans la synthèse des silesquioxanes.
Solubilité
Miscible avec de lʼéthanol, de lʼéther et du benzène.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les halogènes. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2039-82-9
Formule moléculaire C8H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 183.05
Numéro MDL MFCD00000110
Clé InChI WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromostyrene, 1-bromo-4-vinylbenzene, p-bromostyrene, benzene, 1-bromo-4-ethenyl, styrene, p-bromo, 1-4-bromophenyl ethylene, unii-tvk4s80xlu, p-bromo styrene, 1-bromo-4-vinyl-benzene, tvk4s80xlu
CID PubChem 16263
Nom IUPAC 1-bromo-4-ethenylbenzene
SMILES BrC1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromostyrene
Note relative au nom stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Point de fusion 3°C to 6°C
Densité 1.4
Point d’ébullition 88°C to 89°C (16 mmHg)
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.594
Quantité 5 g
Beilstein 1634204
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether and benzene.
Poids de la formule 183.05
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromostyrene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromostyrene
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.