Learn More
(4-bromothien-3-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10603625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10603625 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10767095 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10603625 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC54209CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 70260-05-8
Formule moléculaire C5H5BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 193.06
Numéro MDL MFCD01859831
Clé InChI MPKBPMYJCDNVEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromothiophen-3-yl methanol, 4-bromothien-3-yl methanol, 4-bromo-3-thiophenemethanol, 3-thiophenemethanol,4-bromo, 4-bromothiophen-3-yl ;methanol, 4-bromo-3-thienyl methan-1-ol, 3-bromo-4-hydroxymethyl thiophene
CID PubChem 818863
Nom IUPAC (4-bromothiophen-3-yl)methanol
SMILES OCC1=CSC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Bromothien-3-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 193.06
Pourcentage de pureté 97%