Learn More
4-bromothioanisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10477570 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10477570 25 g Flacon en verre 25g
10611453 5 g Flacon en verre 5g
10357750 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10477570 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 188190250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 104-95-0 | C7H7BrS | 203.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-95-0
Formule moléculaire C7H7BrS
Poids moléculaire (g/mol) 203.10
Numéro MDL MFCD00000102
Clé InChI YEUYZNNBXLMFCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromothioanisole, 1-bromo-4-methylthio benzene, p-bromophenyl methyl sulfide, 4-bromophenyl methyl sulfide, benzene, 1-bromo-4-methylthio, 1-bromo-4-methylsulfanyl benzene, p-bromothioanisole, 4-bromo-thioanisole, methyl 4-bromophenylsulfide, p-bromo thioanisole
CID PubChem 66037
Nom IUPAC 1-bromo-4-méthylsulfanylbenzène
SMILES CSC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromothioanisole
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 35.0°C to 40.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4SCH3
Quantité 25 g
Beilstein 06, 330
Poids de la formule 203.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Masse cristalline à bas point de fusion, cristaux, poudre cristalline ou gros morceaux