Learn More
4-bromothioanisole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482897 500 g 500g
11462897 25 g 25g
11472897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15504.36
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 104-95-0 | C7H7BrS | 203.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-95-0
Formule moléculaire C7H7BrS
Poids moléculaire (g/mol) 203.10
Numéro MDL MFCD00000102
Clé InChI YEUYZNNBXLMFCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromothioanisole, 1-bromo-4-methylthio benzene, p-bromophenyl methyl sulfide, 4-bromophenyl methyl sulfide, benzene, 1-bromo-4-methylthio, 1-bromo-4-methylsulfanyl benzene, p-bromothioanisole, 4-bromo-thioanisole, methyl 4-bromophenylsulfide, p-bromo thioanisole
CID PubChem 66037
Nom IUPAC 1-bromo-4-méthylsulfanylbenzène
SMILES CSC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromothioanisole
Point de fusion 37°C to 40°C
Point d’ébullition 250°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Stench
Quantité 500 g
Beilstein 1906693
Poids de la formule 203.11
Pourcentage de pureté ≥98%