Learn More
4-Bromothiophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448843 250 g 250g
11428843 10 g 10g
11438843 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448843 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10555.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-53-6 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-53-6
Formule moléculaire C6H5BrS
Poids moléculaire (g/mol) 189.07
Numéro MDL MFCD00004845
Clé InChI FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromothiophenol, benzenethiol, 4-bromo, p-bromothiophenol, p-bromobenzenethiol, 4-bromobenzene-1-thiol, 4-bromo-benzenethiol, 4-bromo thiophenol, p-bromophenyl thiol, benzenethiol, p-bromo, unii-p3wuo03x17
CID PubChem 66049
Nom IUPAC 4-bromobenzènethiol
SMILES C1=CC(=CC=C1S)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromothiophenol
Point de fusion 72°C to 78°C
Point d’ébullition 239°C
Odeur Unpleasant
Quantité 250 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 507031
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 189.08
Pourcentage de pureté 98%