Learn More
4-bromotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Bromotoluene was used in the synthesis of ketones by Cu/Pd-catalyzed decarboxylative cross-coupling reaction. 4-Bromotoluene undergoes Heck reaction with styrene in the presence of in situ generated palladium complexes of phosphine-functionalized N-heterocyclic carbene ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-bromotoluène a été utilisé dans la synthèse de cétones par réaction de couplage croisé décarboxylique catalysée par le Cu/Pd. Le 4-bromotoluène subit une réaction de Heck avec le styrène en présence de complexes de palladium générés in situ de ligands carbènes N-hétérocycliques fonctionnalisés par la phosphine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromotoluene |
| Point de fusion | 26°C to 29°C |
| Densité | 1.41 |
| Point d’ébullition | 183°C to 184°C |
| Point d’éclair | 85°C (185°F) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1903636 |
| Merck Index | 14,1439 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in methanol. |
| Poids de la formule | 171.04 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.