Learn More
4-bromotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482528 500 g 500g
11324769 25 g 25g
11472528 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15843.36
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 106-38-7 | C7H7Br | 171.04 g/mol
4-Bromotoluene was used in the synthesis of ketones by Cu/Pd-catalyzed decarboxylative cross-coupling reaction. 4-Bromotoluene undergoes Heck reaction with styrene in the presence of in situ generated palladium complexes of phosphine-functionalized N-heterocyclic carbene ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromotoluène a été utilisé dans la synthèse de cétones par réaction de couplage croisé décarboxylique catalysée par le Cu/Pd. Le 4-bromotoluène subit une réaction de Heck avec le styrène en présence de complexes de palladium générés in situ de ligands carbènes N-hétérocycliques fonctionnalisés par la phosphine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-38-7
Formule moléculaire C7H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 171.04
Numéro MDL MFCD00000109
Clé InChI ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromotoluene, p-bromotoluene, 4-methylbromobenzene, p-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-4-methyl, toluene, p-bromo, p-methylphenyl bromide, p-methylbromobenzene, 1-methyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-methylbenzene
CID PubChem 7805
Nom IUPAC 1-bromo-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromotoluene
Point de fusion 26°C to 29°C
Densité 1.41
Point d’ébullition 183°C to 184°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Quantité 500 g
Beilstein 1903636
Merck Index 14,1439
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in methanol.
Poids de la formule 171.04
Pourcentage de pureté 98%