Learn More
4-bromotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10326170 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10326170 500 mL Flacon en verre 500mL
10243940 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10326170 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 107485000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 106-38-7 | C7H7Br | 171.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-38-7
Formule moléculaire C7H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 171.04
Numéro MDL MFCD00000109
Clé InChI ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromotoluene, p-bromotoluene, 4-methylbromobenzene, p-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-4-methyl, toluene, p-bromo, p-methylphenyl bromide, p-methylbromobenzene, 1-methyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-methylbenzene
CID PubChem 7805
Nom IUPAC 1-bromo-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromotoluene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 26°C to 29°C
Couleur Blanc
Densité 1.3900g/mL
Point d’ébullition 184°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4Br
Indice de réfraction 1.549
Quantité 500 mL
Beilstein 05, 305
Merck Index 14, 1439
Gravité spécifique 1.39
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Poids de la formule 171.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromotoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.