Learn More
4-Bromotoluène, TRC
Code produit 30341580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341580 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341580 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68823550G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromotoluene
CAS 106-38-7
Formule moléculaire C7H7Br
Quantité 50 g
Synonyme 1-Bromo-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-methylbenzene, 4-Bromotoluene, 4-Methyl-1-bromobenzene, 4-Methylbromobenzene, 4-Methylphenyl Bromide, 4-Tolyl Bromide, NSC 6531, p-Bromo(methyl)benzene, p-Bromotoluene, p-Methylbromobenzene, p-Methylphenyl Bromide, p-Tolyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C7H7Br/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccc(Br)cc1
Nom IUPAC 1-bro-4-méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 171.03
Poids de la formule 169.9731