Learn More
4’-Bromovalérophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11431557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431557 100 g 100g
11411557 5 g 5g
11421557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11431557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24979.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7295-44-5
Formule moléculaire C11H13BrO
Poids moléculaire (g/mol) 241.128
Numéro MDL MFCD00000107
Clé InChI STYJKBMRWQQJIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-bromovalerophenone, 1-4-bromophenyl pentan-1-one, p-bromophenyl butyl ketone, p-bromovalerophenone, 1-pentanone, 1-4-bromophenyl, 4-bromovalerophenone, 1-bromo-4-pentanoylbenzene, 1-4-bromophenyl-1-pentanone, acmc-20ammf, 4;-bromovalerophenone
CID PubChem 81717
Nom IUPAC 1-(4-bromophényl)pentan-1-one
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Bromovalerophenone
Point de fusion 34°C to 36°C
Point d’ébullition 168°C to 169°C (20 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Poids de la formule 241.14
Pourcentage de pureté 98%