Learn More
4'-Bromovalerophénone, TRC
Product Code. 30331889
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30331889 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30331889 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6890255G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4'-Bromovalerophenone
CAS 7295-44-5
Formule moléculaire C11H13BrO
Quantité 5 g
Synonyme 1-(4-Bromophenyl)-1-pentanone, 1-Bromo-4-pentanoylbenzene, 4'-Bromopentanophenone, 4'-Bromovalerophenone, NSC 76560, p-Bromophenyl Butyl Ketone, p-Bromovalerophenone, p-Pentanoylbromobenzene
Formule InChI InChI=1S/C11H13BrO/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3
SMILES O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CCCC
Nom IUPAC 1-(4-brophényl)pentan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 241.12
Poids de la formule 240.01