Learn More
4'-Bromovalerophénone, TRC
Code produit 30345849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345849 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345849 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68902510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Bromovalerophenone
CAS 7295-44-5
Formule moléculaire C11H13BrO
Quantité 10 g
Synonyme 1-(4-Bromophenyl)-1-pentanone, 1-Bromo-4-pentanoylbenzene, 4'-Bromopentanophenone, 4'-Bromovalerophenone, NSC 76560, p-Bromophenyl Butyl Ketone, p-Bromovalerophenone, p-Pentanoylbromobenzene
Formule InChI InChI=1S/C11H13BrO/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3
SMILES O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CCCC
Nom IUPAC 1-(4-brophényl)pentan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 241.12
Poids de la formule 240.01