Learn More
4-Bromoveratrole, 97%
Code produit 10500332 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10500332 5 g Flacon en verre 5g
10489010 25 g Flacon en verre 25g
10223990 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10500332 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107540050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 2859-78-1 | C₈H₉BrO₂| 217,06 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2859-78-1
Formule moléculaire C8H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 217.06
Numéro MDL MFCD00008381
Clé InChI KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoveratrole, 1-bromo-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-dimethoxybromobenzene, p-bromoveratrole, benzene, 4-bromo-1,2-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl bromide, 4-bromo-1,2-dimethoxy-benzene, 1,2-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromocatechol dimethyl ether, 4-bromoveratrol
CID PubChem 76114
Nom IUPAC 4-bromo-1,2-diméthoxybenzène
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoveratrole
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5000g/mL
Point d’ébullition 255°C to 256°C
Point d’éclair 109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H3(OCH3)2
Indice de réfraction 1.5720 to 1.574
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.5
Poids de la formule 217.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromoveratrole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO– À des fins de recherche uniquement