Learn More
4-bromovératrole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409033 25 g 25g
11419033 100 g 100g
11429033 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409033 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11133.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2859-78-1 | C8H9BrO2 | 217.062 g/mol
4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene is a metabolite of bromobenzene, with a catechol moiety in the substructure. It also has use as a redox shuttle additive, essentially a component in lithium batteries that consumes excess current during overcharge. And also used in the synthesis of the isoquinoline alkaloid (-)-mesembrine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Bromo-1,2-diméthoxybenzène est un métabolite du bromobenzène, avec une fraction de catéchol dans la sous-structure. Il est également utilisé comme additif d’oxydoréduction par transfert, un composant essentiellement présent dans les batteries au lithium dont le rôle est d’absorber l’excès de courant pendant la surcharge. Il est également utilisé dans la synthèse de l’alcaloïde isoquinoléine (-)-mésembrine.
Solubilité
Soluble dans le benzène, l’éther, le toluène.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2859-78-1
Formule moléculaire C8H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 217.062
Numéro MDL MFCD00008381
Clé InChI KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoveratrole, 1-bromo-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-dimethoxybromobenzene, p-bromoveratrole, benzene, 4-bromo-1,2-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl bromide, 4-bromo-1,2-dimethoxy-benzene, 1,2-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromocatechol dimethyl ether, 4-bromoveratrol
CID PubChem 76114
Nom IUPAC 4-bromo-1,2-diméthoxybenzène
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)OC
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Bromoveratrole
Densité 1.51
Point d’ébullition 255°C to 256°C
Point d’éclair 109°C (228°F)
Indice de réfraction 1.573
Quantité 25 g
Beilstein 2046884
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,ether,toluene.
Poids de la formule 217.06
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.