Learn More
4-butoxybenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10124750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10124750 10 g Flacon en verre 10g
10608824 50 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10124750 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218370100
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 5736-88-9
Formule moléculaire C11H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Numéro MDL MFCD00003389
Clé InChI XHWMNHADTZZHGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-butoxy, 4-n-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-butoxy, 4-butoxy-benzaldehyde, p-n-butoxybenzaldehyde, 4-n-butyloxybenzaldehyde, acmc-209lxn, p-n-butoxy benzaldehyde, 4-butoxybenzaldehyde
CID PubChem 79813
Nom IUPAC 4-butoxybenzaldéhyde
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Butoxybenzaldehyde
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Rouge au jaune
Point d’ébullition 148°C to 149°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3OC6H4CHO
Indice de réfraction 1.5390 to 1.541
Quantité 10 g
Beilstein 08, II, 67
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement