Learn More
Chlorure de 4-butoxybenzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Butoxybenzene-1-sulfonyl chloride |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule linéaire | CH3(CH2)3OC6H4SO2Cl |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 248.73 |
| Pourcentage de pureté | 97% |