Learn More
4-Butoxyphénol, TRC
Code produit 30342869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342869 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342869 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69059025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Butoxyphenol
CAS 122-94-1
Formule moléculaire C10H14O2
Quantité 25 g
Synonyme p-Butoxyphenol, 4-n-Butoxyphenol, Hydroquinone Butyl Ether, Hydroquinone Monobutyl Ether, NSC 60292, p-Butoxyphenol
Formule InChI InChI=1S/C10H14O2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
SMILES CCCCOc1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-butoxyphénol
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Poids de la formule 166.0994