Learn More
4-Butoxyphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Butoxyphenol |
| CAS | 122-94-1 |
| Formule moléculaire | C10H14O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | p-Butoxyphenol, 4-n-Butoxyphenol, Hydroquinone Butyl Ether, Hydroquinone Monobutyl Ether, NSC 60292, p-Butoxyphenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14O2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOc1ccc(O)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-butoxyphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.22 |
| Poids de la formule | 166.0994 |