Learn More
4-butyl-2-méthylaniline, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10692833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10692833 10 g Flacon en verre ambré 10g
10477242 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10692833 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01607EA
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 72072-16-3
Formule moléculaire C11H17N
Poids moléculaire (g/mol) 163.264
Numéro MDL MFCD00190660
Clé InChI JTXOXRXZCAMPHL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 577772
Nom IUPAC 4-butyl-2-méthylaniline
SMILES CCCCC1=CC(=C(C=C1)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Butyl-2-methylaniline
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme benzenamine,4-butyl-2-methyl, 2-methyl-4-butylaniline, 4-butyl-2-methyl-aniline, 4-n-butyl-2-methylaniline, 4-butyl-2-methylphenylamine, #, benzenamine, 4-butyl-2-methyl
Poids de la formule 163.26
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique