Learn More
4-Butyl-2-méthylaniline, TRC
Code produit 30335733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335733 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335733 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6932901G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Butyl-2-methylaniline
CAS 72072-16-3
Formule moléculaire C11H17N
Quantité 1 g
Synonyme 4-Butyl-2-methylbenzenamine, 2-Methyl-4-butylaniline
Formule InChI InChI=1S/C11H17N/c1-3-4-5-10-6-7-11(12)9(2)8-10/h6-8H,3-5,12H2,1-2H3
SMILES CCCCc1ccc(N)c(C)c1
Nom IUPAC 4-butyl-2-méthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 163.26
Poids de la formule 163.1361