Learn More
4-butylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11955241 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11955241
Marque: Thermo Scientific Acros 150655000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 104-13-2 | C10H15N | 149.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-13-2
Formule moléculaire C10H15N
Poids moléculaire (g/mol) 149.23
Clé InChI OGIQUQKNJJTLSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-butylaniline, benzenamine, 4-butyl, p-n-butylaniline, p-butylaniline, 4-butylbenzenamine, p-aminobutylbenzene, p-butylaminobenzene, 1-amino-4-butylbenzene, p-butyl aniline, 4-butylphenylamine
CID PubChem 7694
Nom IUPAC 4-butylaniline
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Butylaniline
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à jaune
Densité 0.9450g/mL
Point d’ébullition 133.0°C to 134.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3C6H4NH2
Indice de réfraction 1.535
Quantité 500 g
Beilstein 12,I,503
Gravité spécifique 0.945
Poids de la formule 149.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Butylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.