Learn More
Chlorure de 4-butylbenzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10447222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10447222 10 g 10g
10294974 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10447222 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB10243EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 54997-92-1
Formule moléculaire C10H13ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 232.72
Numéro MDL MFCD00173908
Clé InChI OVFZELSNOHIDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-butyl benzenesulphonyl chloride, 4-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butylphenylsulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butyl, 4-butylphenyl chlorosulfone, pubchem5484, 4-n-butylbenzenesulfonylchloride
CID PubChem 2737352
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Butylbenzene-1-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3(CH2)3C6H4SO2Cl
Quantité 10 g
Nom IUPAC Chlorure de 4-butylbenzènesulfonyle
Poids de la formule 232.73
Pourcentage de pureté 97%