Learn More
(4-Butylphenyl)methanamine, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31105695
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31105695 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31105695 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD134135g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Butylphenyl)methanamine
CAS 57802-79-6
Formule moléculaire C11H17N
Numéro MDL MFCD02258855
Quantité 5 g
SMILES NCC1=CC=C(CCCC)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 163.26
Pourcentage de pureté 98%