Learn More
Applied Biosystems™ 3130/3100-Avant Genetic Analyzer 4-Capillary Array, 80 cm
Code produit 16335292 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
16335292 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16335292 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4333465
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
À utiliser pour les applications d’analyse de fragments et de séquençage. Utilisations par réseau : 100 cycles.
Il s’agit d’un réseau de capillaires de 4 cm (sans revêtement interne) pour l’analyseur génétique 3130 et 3100 Avant™.
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 array
Contenu et stockage Store the array at ambient temperature. For details about storing the capillary array on and off the instrument, please refer to your genetic analyser's maintenance, troubleshooting and reference guide.
We guarantee the performance of the 3130 Capillary arrays up to 100 runs and within 1 year of purchase.
Longueur des capillaires 80 cm
Gamme de produits Avant
Conditions d’expédition Température ambiante
Durée de fonctionnement 170 min
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3 100-Avant, analyseur génétique 3 130
À utiliser avec (application) Séquençage, analyse de fragments
Usage exclusivement réservé à la recherche