Learn More
Applied Biosystems™ 3130/3100-Avant Genetic Analyzer 4-Capillary Array, 50 cm
Description
Il s’agit d’un réseau de capillaires de 4 cm (sans revêtement interne) pour l’analyseur génétique 3130 et 3100 Avant™.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store the array at ambient temperature. For details about storing the capillary array on and off the instrument, please refer to your genetic analyzer's maintenance, troubleshooting and reference guide. We guarantee the performance of the 3130 Capillary arrays up to 100 runs and within 1 year of purchase. |
| Description | 3130XL/3100 Analyseur génétique 16-Capillary Array, 50 cm de longueur capillaire, 61 cm x 50 μm de dia.int. Capillaire, temps de fonctionnement 165 min, à utiliser pour l’analyse de fragments courts, température ambiante |
| Longueur des capillaires | 50 cm |
| À utiliser avec (application) | Séquençage, analyse de fragments |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 3 100-Avant, analyseur génétique 3 130 |
| Gamme de produits | Avant |
| Running Time | 165 min |
| Type | Analyseur génétique |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche