Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-carbamoyl-3,5-difluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15469735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469735 250 mg 250mg
15459735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15469735 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52316.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 957345-69-6
Formule moléculaire C13H16BF2NO3
Poids moléculaire (g/mol) 283.08
Numéro MDL MFCD17215212
Clé InChI GSZDBQKZAWFMIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-carbamoyl-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzamide
CID PubChem 59023072
Nom IUPAC 2,6-difluoro-4-(4,4,5,5-tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)benzamide
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(C(N)=O)C(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Carbamoyl-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 283.08
Pourcentage de pureté 96%