Learn More
Acide 4-carbamoyl-3-fluorobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15471038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15471038 250 mg 250mg
15461038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15471038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54877.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874288-39-8
Formule moléculaire C7H7BFNO3
Poids moléculaire (g/mol) 182.95
Numéro MDL MFCD09258667
Clé InChI LKXXEWDYAWOZRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-carbamoyl-3-fluorophenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorobenzamide, 4-carbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid, acmc-209qm1, 4-carbamoyl-3-fluorophenyl boronicacid, 4-carbamoyl-3-fluoro-phenyl boronic acid, 4-carbamoyl-3-fluorobenzeneboronicacid, 4-aminocarbonyl-3-fluoranyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-aminocarbonyl-3-fluorophenyl
CID PubChem 44717670
Nom IUPAC Acide (4-carbamoyl-3-fluorophényl)boronique
SMILES NC(=O)C1=C(F)C=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Carbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 182.95
Pourcentage de pureté 97%