Learn More
Acide 4-carboxy-3-fluorobenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430038
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15430038 1 g 1g
15440038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15430038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53285.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 120153-08-4 | C7H6BFO4 | 183.929 g/mol
4-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid is used as intermediates. Also used in the coupling reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-Carboxy-3-fluorobenzèneboronique est utilisé comme intermédiaire. Également utilisé dans la réaction de couplage.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120153-08-4
Formule moléculaire C7H6BFO4
Poids moléculaire (g/mol) 183.929
Numéro MDL MFCD01114671
Clé InChI CZDWJVSOQOMYGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-carboxy-3-fluorophenylboronic acid, 4-carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl-2-fluorobenzoic acid, 4-carboxy-3-fluorophenyl boronic acid, benzoic acid, 4-borono-2-fluoro, 3-fluoro-4-carboxyphenylboronic acid, pubchem5148, acmc-209a6f, benzoic acid,4-borono-2-fluoro, 3-fluoro-4-carboxy-phenylboronic acid
CID PubChem 2763201
Nom IUPAC Acide4-borono-2-fluorobenzoïque
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid
Point de fusion 236°C to 240°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 183.93
Pourcentage de pureté 98%