Learn More
4-Carboxy-9-acridanone (Technical Grade), TRC
Code produit 30349006
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30349006 1 g -
30352606 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30349006 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1777781G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24782-64-7
Formule moléculaire C14H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 239.23
Synonyme 9,10-Dihydro-9-oxo-4-acridinecarboxylic Acid, 4-Carboxyacridone, 9(10H)-Acridone-4-carboxylic Acid, Acridone-4-carboxylic Acid, 9-oxo-4-acridancarboxylic Acid
Nom IUPAC 9-oxo-10H-acridine-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Nc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Carboxy-9-acridanone (Technical Grade)
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H9NO3/c16-13-8-4-1-2-7-11(8)15-12-9(13)5-3-6-10(12)14(17)18/h1-7H,(H,15,16)(H,17,18)
Poids de la formule 239.0582