Learn More
Acide 4-carboxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11314769 1 g 1g
11410017 5 g 5g
11420017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11314769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20954.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14047-29-1 | C7H7BO4 | 165.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14047-29-1
Formule moléculaire C7H7BO4
Poids moléculaire (g/mol) 165.94
Numéro MDL MFCD00151801
Clé InChI SIAVMDKGVRXFAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-carboxyphenylboronic acid, 4-carboxybenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzoic acid, benzoic acid, 4-borono, 4-dihydroxyboryl benzoic acid, p-carboxyphenylboronic acid, 4-phenylester boronic acid, 4-carboxyphenyl boronic acid, chembl82324
CID PubChem 312183
Nom IUPAC acide4-boronobenzoïque
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Carboxybenzeneboronic acid
Point de fusion ∼220°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 3031088
Poids de la formule 165.94
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Carboxybenzeneboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Carboxybenzeneboronic acid