Learn More
Acide 4-carboxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420017 25 g 25g
11314769 1 g 1g
11410017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20954.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14047-29-1 | C7H7BO4 | 165.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14047-29-1
Formule moléculaire C7H7BO4
Poids moléculaire (g/mol) 165.94
Numéro MDL MFCD00151801
Clé InChI SIAVMDKGVRXFAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-carboxyphenylboronic acid, 4-carboxybenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzoic acid, benzoic acid, 4-borono, 4-dihydroxyboryl benzoic acid, p-carboxyphenylboronic acid, 4-phenylester boronic acid, 4-carboxyphenyl boronic acid, chembl82324
CID PubChem 312183
Nom IUPAC 4-(dihydroxyboranyl)benzoic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Carboxybenzeneboronic acid
Point de fusion ∼220°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 3031088
Poids de la formule 165.94
Pourcentage de pureté 97%