Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-Carboxybenzeneboronique 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396959 5 g 5g
11386959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396959 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26825.06
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 180516-87-4 | Molecular Formula: C13H17BO4 | Molecular Weight: 248.09 g/mol
4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester is used to improvement of transition metal-mediated carbon-carbon as well as carbon-heteroatom cross-coupling reactions as a labeling feature with the focus on the preparation of radio labeled compounds for molecular imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ester de pinacol de l’acide 4-carboxybenzèneboronique : pour améliorer les réactions de couplage croisé carbone-carbone et carbone-hétéroatome médiées par les métaux de transition comme caractéristique de marquage, en soulignant la préparation de composés radio-marqués pour l’imagerie moléculaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 180516-87-4
Formule moléculaire C13H17BO4
Poids moléculaire (g/mol) 248.09
Numéro MDL MFCD01863710
Clé InChI IYDKBQIEOBXLTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxylphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-carboxyphenylboronicacidpinacolester, 4-carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid pinacolate, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid,pinacol ester, 4-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester
CID PubChem 2734621
Nom IUPAC Acide 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)benzoïque
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 227°C to 231°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 248.08
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Carboxylphenylboronic acid pinacol ester