Learn More
Bromure de (4-Carboxybutyle)triphénylphosphonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449882 500 g 500g
11429882 25 g 25g
11439882 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449882 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12023.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17814-85-6 | C23H24BrO2P | 443.32 g/mol
Phosphonium salt is a key intermediate for manufacture of some types of prostaglandins, which are subsequently used as active ingredients of both human and veterinary drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de phosphonium est un intermédiaire clé pour la fabrication de certains types de prostaglandines, qui sont ensuite utilisés comme principes actifs des médicaments humains et vétérinaires.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le méthanol et l’eau soluble. Insoluble dans le toluène et l’hexane.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit sec. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17814-85-6
Formule moléculaire C23H24BrO2P
Poids moléculaire (g/mol) 443.32
Numéro MDL MFCD00011906
Clé InChI MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-carboxybutyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 4-carboxybutyl triphenyl-, bromide, 4-carboxybutyl triphenylphosphanium bromide, carboxybutyltriphenylphosphonium bromide, 5-triphenylphosphonio pentanoic acid bromide, 4-carboxybutyl-triphenylphosphonium bromide, triphenyl 4-carboxybutyl phosphonium bromide, 4-carboxybutyl triphenyl phosphonium bromide
CID PubChem 161236
Nom IUPAC 4-carboxybutyl(triphényl)phosphanium ; bromure
SMILES [Br-].OC(=O)CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Point de fusion 205°C to 209°C
Point d’éclair 195°C (383°F)
Formule linéaire HO2C(CH2)4P(C6H5)3Br
Quantité 500 g
Beilstein 3586477
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,methanol and soluble water. Insoluble in toluene and hexane.
Poids de la formule 443.33
Pourcentage de pureté 98%