Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-(carboxyméthyl)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11966061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11966061 1 g 1g
11956061 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11966061 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 444670010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 797755-07-8 | Molecular Formula: C14H19BO4 | Molecular Weight: 262.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 797755-07-8
Formule moléculaire C14H19BO4
Poids moléculaire (g/mol) 262.11
Numéro MDL MFCD04038755
Clé InChI FNLWHBHWDXCWHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetic acid, 4-carboxymethyl phenylboronic acid pinacol ester, phenylacetic acid-4-boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetic acid, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylacetate, benzeneacetic acid, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-dihydroxyborane phenylacetic acid pinacol ester, 4-carboxymethyl phenylboronic acidpinacol ester
CID PubChem 3719002
Nom IUPAC Acide 2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acétique
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 166°C to 168°C
Couleur Blanc à jaune
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 262.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.