Learn More
Acide 4-carboxyphénylboronique, TRC
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Carboxyphenylboronic acid |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7BO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H,9,10) |
| Poids de la formule | 166.0437 |