Learn More
Integra Biosciences™ Adaptateur à 4 canal
Code produit 10563642
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Adaptateur 4 canaux
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10563642 Adaptateur 4 canaux 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10563642 Fournisseur Integra Biosciences™ Code fournisseur 155524
Expédition estimée: 02-12-2026
Le kit d’opérateurs manuels VACUBOY comprend : Opérateur manuel VACUBOY, support, adaptateur en caoutchouc pour pipettes Pasteur, adaptateur d’aspiration à 1 canal en acier inoxydable de 40 mm, adaptateur d’aspiration à 8 canaux en acier inoxydable de 40 mm, adaptateur d’aspiration à 1 canal en plastique pour pointes jetables, adaptateur d’aspiration en plastique à 1 canal pour pointes jetables avec éjecteur, adaptateur d’aspiration en plastique à 8 canaux pour pointes jetables avec éjecteur. Peuvent être utilisés avec les systèmes de vide VACUSAFE comfort. Gamme complète d’accessoires disponibles. Permet de disposer de résidus liquides de manière fiable, précise et pratique :
  • Avec un volume dosé avec précision
  • Sans perte de gouttes
  • Sans risque de contamination
  • Sans causer de fatigue
  • L’opérateur manuel, le cœur du système, est à faible consommation et peut être utilisé comme un aspirateur à 8 canaux ou monocanal
  • Toutes les pièces en contact avec les liquides sont autoclavables
Spécification
Comprend Pointes en acier inox
Longueur (métrique) de la pointe 40 mm
Type Adaptateur 4 canaux