Learn More
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-ol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30946812
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30946812 5 g
30939539 1 g
30946558 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30946812 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD144315g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-ol
CAS 28034-99-3
Formule moléculaire C12H9ClO
Numéro MDL MFCD00143298
Quantité 5 g
SMILES OC1=CC=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 204.65
Pourcentage de pureté 98%