Learn More
4-Chloro-1,2-benzènediamine, TRC
Code produit 30355829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30355829 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30355829 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC58827550G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-o-phenylenediamine
CAS 95-83-0
Formule moléculaire C6 H7 Cl N2
Quantité 50 g
Synonyme o-Phenylenediamine, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,2-benzenediamine, 1,2-Diamino-4-chlorobenzene, 2-Amino-4-chloroaniline, 2-Amino-4-chlorobenzenamine, 2-Amino-5-chloroaniline, 3,4-Diamino-1-chlorobenzene, 3,4-Diaminochlorobenzene, 3-Chloro-1,6-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-2-aminoaniline, 4-Chloro-o-phenylenediamine, 4-Chlorobenzen-1,2-diamine, 4-Chlorophenyldiamine, 4-Chlorophenylenediamine, 5-Chloro-1,2-phenylenediamine, 5-Chlorobenzene-1,2-diamine, C.I. 76015, NSC 6157, Ursol Olive 6G, p-Chloro-o-phenylenediamine, 1,2-Benzenediamine, 4-chloro-
Formule InChI InChI=1S/C6H7ClN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1N
Nom IUPAC 4-chlorobenzène-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 142.59
Poids de la formule 142.0298