Learn More
4-chloro-1,2-difluorobenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10748153
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10748153 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10748153 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01824EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-1, 2-difluorobenzene
CAS 696-02-6
% min. CAS 97.0
Densité 1.35g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C6H3ClF2
Numéro MDL MFCD00042572
Quantité 10 g
Synonyme 1-chloro-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorochlorobenzene, 4-chloro-1,2-difluoro-benzene, benzene, 4-chloro-1,2-difluoro, pubchem3417, 3,4-diflurochlorobenzene, acmc-209o9n, ksc493g2d, 3,4-difluoro-1-chlorobenzene
Clé InChI OPQMRQYYRSTBME-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F
Nom IUPAC 4-chloro-1,2-difluorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 148.537
CID PubChem 136519
Poids de la formule 148.54
Pourcentage de pureté 97%