Learn More
4-chloro-1,2-difluorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499743
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499743 5 g 5g
11409753 25 g 25g
11419753 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499743 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12924.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 696-02-6 | C6H3ClF2 | 148.537 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 696-02-6
Formule moléculaire C6H3ClF2
Poids moléculaire (g/mol) 148.537
Numéro MDL MFCD00042572
Clé InChI OPQMRQYYRSTBME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloro-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorochlorobenzene, 4-chloro-1,2-difluoro-benzene, benzene, 4-chloro-1,2-difluoro, pubchem3417, 3,4-diflurochlorobenzene, acmc-209o9n, ksc493g2d, 3,4-difluoro-1-chlorobenzene
CID PubChem 136519
Nom IUPAC 4-chloro-1,2-difluorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-1,2-difluorobenzene
Densité 1.35
Point d’ébullition 128°C to 130°C
Point d’éclair 32°C (89°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.4745
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2081081
Poids de la formule 148.54
Pourcentage de pureté 98%