Learn More
4-chloro-1,2-dihydrophthalazine-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10415882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10415882 1 g Flacon en verre ambré 1g
10346264 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10415882 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09944DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 2257-69-4
Formule moléculaire C8H5ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 180.59
Numéro MDL MFCD00102192
Clé InChI QCKGMJDOJRNSMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorophthalazin-1 2h-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one, 4-chlorophthalazin-1-ol, 1 2h-phthalazinone, 4-chloro, 4-chloro-1 2h-phthalazinone, 4-chlorophthalazone, 4-chloro-1-phthalazinol, 4-chlorophthalazin-1-one, 1-chlorophthalazin-4-one, 1-chlorophthalazine-4-one
CID PubChem 2775142
Nom IUPAC 4-chloro-2H-phtalazin-1-one
SMILES ClC1=NNC(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-chloro-1, 2-dihydrophthalazin-1-one
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.59
Pourcentage de pureté 97%