Learn More
Acide de 4-chloro-1,3-diméthyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10651483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10651483 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10651483 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM02255DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-5-carboxylic acid
CAS 175201-94-2
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H8ClN3O2
Numéro MDL MFCD00067959
Quantité 1 g
Synonyme 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylicacid, 4-chloro-1,3-dimethyl, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 3,4-b pyridine, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 5,4-b pyridine-5-carboxylic acid, buttpark 30\08-34, 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5, 4-chloro-1,3-dimethylpyraazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid
Clé InChI LHEUUYZQYKWDSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1N=C(C)C2=C(Cl)C(=CN=C12)C(O)=O
Nom IUPAC acide 4-chloro-1,3-diméthylpyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 225.63
CID PubChem 614513
Poids de la formule 225.63
Pourcentage de pureté 97%