Learn More
4-Chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30981038
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30981038 500 g
30977685 100 g
30977757 10 g
30970670 5 g
30973874 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30981038 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD0032500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
CAS 3874-54-2
Formule moléculaire C10H10ClFO
Numéro MDL MFCD00001007
Quantité 500 g
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCCl
Poids moléculaire (g/mol) 200.64
Pourcentage de pureté 97%