Learn More
4-chloro-1-butène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15552383 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15552383 1 g 1g
15562383 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15552383 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460160010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 927-73-1
Formule moléculaire C4H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 90.55
Clé InChI WKEVRZCQFQDCIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-1-butene, 1-butene, 4-chloro, 1-but-3-enyl chloride, ksc487m9b
CID PubChem 13565
Nom IUPAC 4-chlorobut-1-ène
SMILES C=CCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-1-butene
Densité 0.9210g/mL
Point d’éclair −8°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.921
Poids de la formule 90.55
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-1-butene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO– À des fins de recherche uniquement