Learn More
4-Chloro-1-methoxy-2-methylbenzene, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30966037
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30966037 25 g
30965056 100 g
30951292 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30966037 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1116825g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-1-methoxy-2-methylbenzene
CAS 3260-85-3
Formule moléculaire C8H9ClO
Numéro MDL MFCD00070771
Quantité 25 g
SMILES CC1=CC(Cl)=CC=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Pourcentage de pureté 95%