Learn More
4-chloro-1-chlorhydrate de méthylpipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327555
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327555 25 g 25g
11337555 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327555 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05699.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5382-23-0 | C6H13Cl2N | 170.077 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5382-23-0
Formule moléculaire C6H13Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 170.077
Numéro MDL MFCD00012834
Clé InChI QDOJNWFOCOWAPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-1-methylpiperidine hydrochloride, 1-methyl-4-chloropiperidine hydrochloride, 4-chloro-n-methylpiperidine hydrochloride, 4-chloro-1-methylpiperidinium chloride, piperidine, 4-chloro-1-methyl-, hydrochloride, n-methyl-4-chloropiperidine hydrochloride, 1-methyl-4-chloro piperidine, pubchem2461, acmc-1apdo, ksc495i8n
CID PubChem 3034158
Nom IUPAC 4-chloro-1-méthylpipéridine ; chlorhydrate
SMILES CN1CCC(CC1)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
Point de fusion 159°C to 166°C
Quantité 25 g
Beilstein 3677071
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 170.08
Pourcentage de pureté 0.97