Learn More
Chlorhydrate de 4-chloro-1-méthylpipéridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-1-methylpiperidine Hydrochloride |
| CAS | 5382-23-0 |
| Formule moléculaire | C6H13Cl2N |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | N-Methyl-4-chloropiperidine Hydrochloride, 1-Methyl-4-chloropiperidine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12ClN.ClH/c1-8-4-2-6(7)3-5-8;/h6H,2-5H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN1CCC(Cl)CC1 |
| Nom IUPAC | 4-chloro-1-méthylpipéridine ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.08 |
| Poids de la formule | 169.0425 |